Merck
64748
Supelco
Spezialglassäule
reservoir design
, column L × O.D. × I.D. 200 mm × 9 mm × 7 mm, 280mm overall
Synonym(e):
Trockensäule mit Reservoir, 200mm x 7mm ID x 9mm AD, 280mm Gesamtlänge
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Methode(n)
LPLC: suitable
Säule L × AD × ID
200 mm × 9 mm × 7 mm, 280mm overall
Kompatibilität
for use with US EPA Protocol
Leistungsmerkmale und Vorteile
Im US EPA-Protokoll beschrieben - Füllen Sie diese Säulen mit einem geeigneten Adsorbens, um Umweltproben, in denen Sie Pestizide und Schadstoffe bestimmen wollen, zu reinigen oder zu trocknen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)