Merck
E8761
Sigma-Aldrich
Eosinscharlach
Dye content ≥85 %, certified by the Biological Stain Commission
Synonym(e):
4′,5′-Dibrom-2′,7′-dinitro-fluorescein Dinatriumsalz, Eosin B, Eosin bläulich, Saffrosin, Säurerot 91
About This Item
Lineare Formel:
C20H6N2O9Br2Na2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
624.06
Farbindexnummer:
45400
Beilstein:
4121964
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Qualität
certified by the Biological Stain Commission
Zusammensetzung
Dye content, ≥85%
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(cc24)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H8Br2N2O9.2Na/c21-14-16(25)11(23(29)30)5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(24(31)32)17(26)15(22)19(10)33-18(9)14;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
GYYTYUGGVBYJHE-UHFFFAOYSA-L
Eignung
Certified for use as a counterstain for alum-hematoxylin and with Lillie′s modified Nocht technique.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analysis and testing of biological stains--the Biological Stain Commission Procedures.
D P Penney et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 77(5-6), 237-275 (2003-02-05)