Merck
330000
Sigma-Aldrich
Bengalrosa Natriumsalz
Dye content 95 %, ≥96% (HPLC)
Synonym(e):
4,5,6,7-Tetrachlor-2′,4′,5′,7′-tetraiodfluoreszein Dinatriumsalz, Bengalrosa Natriumsalz, Rose Bengal, Säurerot 94
Größe auswählen
1 G
101,00 €
5 G
384,00 €
101,00 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
101,00 €
5 G
384,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H2Cl4I4Na2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1017.64
Beilstein:
3645857
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
101,00 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥96% (HPLC)
Form
solid
Zusammensetzung
Dye content, 95%
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
red to brown
ε (Extinktionskoeffizient)
≥ 3000 at 350-354 nm
≥12000 at 311-315 nm
≥32000 at 262-266 nm
≥32000 at 513-517 nm
≥98000 at 546-550 nm at 0.04 g/L (H2O + 1ml 1% Na2CO3)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1C2=C3C=C(I)C(=O)C(I)=C3Oc4c(I)c([O-])c(I)cc24
InChI
1S/C20H4Cl4I4O5.2Na/c21-10-8(9(20(31)32)11(22)13(24)12(10)23)7-3-1-5(25)16(29)14(27)18(3)33-19-4(7)2-6(26)17(30)15(19)28;;/h1-2,29H,(H,31,32);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
UWBXIFCTIZXXLS-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Rose Bengal ist ein roter oder rosa, anionischer Farbstoff. Er ist ein 4,5,6,7-Tetrachlor-2′,4′,5′,7′-tetraiod-Derivat von Fluoreszein. Er wird häufig zum Nachweis von Schäden des Epithels der Augenoberfläche bei Erkrankungen der Augenoberfläche wie Keratoconjunctivitis sicca und Herpes corneae eingesetzt. Rose Bengal weist eine milde antivirale Wirkung auf.[1][2]
Rose Bengal wird zur Färbung von toten und degenerierenden Zellen und Schleimhäuten verwendet.[3]
Anwendung
Rose Bengal wird zur Bewertung der Akrosomintegrität verwendet.[4][5] Es wird außerdem zur Einleitung der photothrombotischen Okklusion im Blut eingesetzt.[6][7]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
The hypothalamic-pituitary-testicular axis and the testicular function are modulated after silver nanoparticle exposure
Cavallin MD, et al.
Toxicology Research, 7(1), 102-116 (2018)
Brian Duvall, Robert M. Kershner
Ophthalmic Medications and Pharmacology (2006)
New insights for male infertility revealed by alterations in spermatic function and differential testicular expression of thyroid-related genes
Romano RM, et al.
Endocrine, 55(2), 607-617 (2017)
Photothrombotic induction of capillary ischemia in the mouse cortex during in vivo two-photon imaging
Underly RG and Shih AY
Bio-protocol, 7(13) (2017)
J Varga et al.
Studies in mycology, 69(1), 1-17 (2011-09-06)
Four new species, Aspergillus eucalypticola, A. neoniger, A. fijiensis and A. indologenus are described and illustrated. Aspergillus eucalypticola was isolated from Eucalyptus leaf from Australia, and is related to A. tubingensis and A. costaricaensis, but could clearly be distinguished from
Fragen
1-4 von 4 Fragen  
  1. What is the solubility of Rose Bengal, Product 330000?
    1 Antwort
    1. According to The Sigma-Aldrich Handbook of Stains, Dyes and Indicators, Rose Bengal is soluble in water at 100 mg/mL, ethanol at 30 mg/mL and 2-methoxyethanol at 60 mg/mL. Conn's Biological Stains (10th Edition) states Rose Bengal has a solubility of 36% in water and 8% in ethanol.
      Hilfreich?
  2. What types of applications can Product 330000, Rose bengal be used for?
    1 Antwort
    1. According to the literature, Rose bengal has been used in a used in neutrophil adherence test and as a generator of singlet oxygen when exposed to laser energy. See: McKinnon, J. , Expt. Med., 164, 1864, (1986) and Gamble and Vadas, Science, 242, 97, (1988).
      Hilfreich?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 Antwort
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Hilfreich?
  4. What is the quantum yield of Rose bengal, Product 330000?
    1 Antwort
    1. According to the literature, the quantum yield of Rose bengal is 0.11. See: Seybold, P.G., et al., Calorimetric, photometric and lifetime determinations of fluorescence yields of fluorescein dyes, Photochem. Photobiol., 9, 229-242 (1969).
      Hilfreich?