Merck
199540
Sigma-Aldrich
Ethyleosin
certified by the BSC
Synonym(e):
Eosin alkohollöslich, 2′,4′,5′,7′-Tetrabrom-fluorescein-ethylester Kaliumsalz, Solvent Red 45
Größe auswählen
5 G
65,00 €
25 G
294,83 €
65,00 €
Versandbereit am04. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
65,00 €
25 G
294,83 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H11Br4KO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
714.03
Farbindexnummer:
45386
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
65,00 €
Versandbereit am04. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Agentur
certified by the BSC
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 95%
λmax
532 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[K+].CCOC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C22H12Br4O5.K/c1-2-30-22(29)10-6-4-3-5-9(10)15-11-7-13(23)18(27)16(25)20(11)31-21-12(15)8-14(24)19(28)17(21)26;/h3-8,27H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
InChIKey
UKZQEOHHLOYJLY-UHFFFAOYSA-M
Eignung
Zertifiziert für den Einsatz in der Stoval und Black-Methode für den Nachweis von Negri-Körpern im Zentralnervensystem von tollwütigen Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Sean Allen et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 262, 91-103 (2017-07-25)
Flash nanoprecipitation (FNP) has proven to be a powerful tool for the rapid and scalable assembly of solid-core nanoparticles from block copolymers. The process can be performed using a simple confined impingement jets mixer and provides an efficient and reproducible
Analysis and testing of biological stains--the Biological Stain Commission Procedures.
D P Penney et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 77(5-6), 237-275 (2003-02-05)