Merck
D8519
Sigma-Aldrich
1,2-Distearoyl-rac-glycerin
≥99%
Synonym(e):
DG(18:0/18:0/0:0)[rac], NSC 75181, Octadecansäure-1,1′-[1-(hydroxymethyl)-1,2-ethandiyl]-ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C39H76O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
625.02
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99%
Form
powder
Verunreinigungen
1,3-isomer, essentially free
Funktionelle Gruppe
ester
Lipid-Typ
neutral glycerides
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3
InChIKey
UHUSDOQQWJGJQS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)