Wichtige Dokumente
D8894
Dioleoylglycerin
≥99%, mixture of 1,3- and 1,2-isomers, liquid
Synonym(e):
Diolein, Glycerin-1,2- und 1,3-dioleat
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
liquid
Zusammensetzung
mixture of 1,3- and 1,2-isomers
Lipid-Typ
neutral glycerides
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/2C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h2*17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b2*19-17-,20-18+
InChIKey
WSCSXJUESYNIOA-SGKMRKLKSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)