D8062
DMEM/F-12
With ʟ-glutamine, sodium bicarbonate and sodium pyruvate, sterile liquid, suitable for cell culture
Synonym(e):
DME/F-12, 1:1 Mischung
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Dulbecco Modifiziertes Eagle-Medium/Nährstoffmischung F-12 Schinken, With L-glutamine and sodium bicarbonate, without HEPES, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Komponenten
glucose: 3.15 g/L
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: 0.055 g/L
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
- zum Erhalten von Zelllinien der humanen Lunge und von Kolorektalkarzinom für die biologische Beurteilung der Sekundärmetaboliten
- zum Kultivieren von HK-2-Zellen (human kidney-2) und als Komponente des Assaymediums für die Lysophosphatidylcholin(LPC)-Behandlung
- zum Kultivieren von Plattenepithelzellkarzinom(SCCVII)-Tumorzellen der Maus
Ergänzung
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Nutrient Mixture F-12 Ham Formulation
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.