Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | 161,00 € |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.10
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
207-982-1
MDL number:
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
powder
mp
279-281 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCNC(=O)N1
InChI
1S/C4H6N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H2,(H2,5,6,7,8)
InChI key
OIVLITBTBDPEFK-UHFFFAOYSA-N
General description
Dihydrouracil (DiHU) is a minor base found in transfer ribonucleic acid (tRNA). It is similar to uracil with the only exception that the C5-C6 bond is saturated. It crystallized in the monoclinic system with space group P21/C. Its crystalline structure has been analyzed. Its generation from L-cysteine and uracil via photochemical addition has been described.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description powder | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description Potent antitumor agent. |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form powder | form solid | form - | form solid |
| mp 279-281 °C (lit.) | mp 282-286 °C (dec.) (lit.) | mp 282-286 °C (dec.) (lit.) | mp - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?