Wichtige Dokumente
D5292
DNA Ladder, Supercoiled
for supercoiled DNA electrophoresis
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Form
liquid
Verwendung
250 uses (25 μg size)
50 uses (10 μg size)
Eignung
suitable for electrophoresis (DNA)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Komponenten
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?