Fortfahren mit
DPLUS-100
DirectLoad Plus 100-bp-DNA-Leiter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106514
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid (Reagent)
Quality Segment
packaging
vial of 500 μL
manufacturer/tradename
Millipore
growth mode
N/A
technique(s)
Northern blotting: suitable, Southern blotting: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Features and Benefits
Eignet sich zur Verwendung als Elektrophoresemarker für DNA.
Preparation Note
Bei -20 °C für bis zu 24 Monate oder bei 4 °C für bis zu 12 Monate oder bei Raumtemperatur für bis zu sechs Monate.
Other Notes
Die DirectLoad Plus-100-bp-DNA-Leiter enthält 11 Fragmente, die aus PCR-Produkten erhalten werden, sowie doppelsträngige DNA, die mit geeigneten Restriktionsenzymen, die nach einer Phenolextraktion mit 10 mM Tris-HCL (pH-Wert 8,0) und 10 mM EDTA equilibriert wurden, aufgeschlossen wurde.
Die DNA enthält Fragmente im Bereich von 100–1.500 Basenpaaren. Die 500- und 1.500-Basenpaar-Banden weisen eine verstärkte Intensität auf, um als Referenzpunkte zu dienen.
Legal Information
DirectLoad is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
DPLUS-100HDPLUS-1KDPLUS-1KS
technique(s)
Northern blotting: suitable, Southern blotting: suitable
technique(s)
Northern blotting: suitable, Southern blotting: suitable
technique(s)
Northern blotting: suitable, Southern blotting: suitable
technique(s)
Northern blotting: suitable, Southern blotting: suitable
form
liquid (Reagent)
form
liquid (Reagent)
form
liquid (Reagent)
form
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c