D3648
Diamid
Synonym(e):
1,1′-Azobis(N,N-dimethylformamid), Diazendicarbonsäure-bis-(N,N-dimethylamid), TMAD
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (TLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
113-115 °C
Löslichkeit
water: 19.60-21.00 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CN(C)C(=O)\N=N\C(=O)N(C)C
InChI
1S/C6H12N4O2/c1-9(2)5(11)7-8-6(12)10(3)4/h1-4H3/b8-7+
InChIKey
VLSDXINSOMDCBK-BQYQJAHWSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable