Wichtige Dokumente
D2773
Dithranol
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
1,8,9-Anthracentriol, 1,8-Dihydroxy-9(10H)-anthracenon, 1,8-Dihydroxy-anthron, Anthralin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (HPLC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
178-181 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy, yellow
SMILES String
Oc1cccc2Cc3cccc(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H10O3/c15-10-5-1-3-8-7-9-4-2-6-11(16)13(9)14(17)12(8)10/h1-6,15-16H,7H2
InChIKey
NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Alox12(11684)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?