Merck
CLS5650P100
Corning® reusable volumetric flask, Class A
perfluoroalkoxy copolymer, size 100 mL, with GL-18 screw cap
Synonym(e):
Corning container
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
long
perfluoroalkoxy copolymer
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Screw cap
Verpackung
pack of 1
case of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5650P-100
H × AD
165 mm × 63 mm
Größe
100 mL
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)