CLS431272
Corning® Quadratische Bioassay-Schalen
without handles, not TC treated, square
Synonym(e):
cell culture dishes, cell culture plates, culture dish
Größe auswählen
253,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
253,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
polystyrene
square
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Hersteller/Markenname
Corning 431272
Höhe
18 mm
L × B
245 mm × 245 mm
Oberflächenbereich
500 cm2
Allgemeine Beschreibung
- Corning® Quadratische Bioassay-Schalen bestehen aus optisch transparentem Polystyrol.
- Das stapelbare Bead-Design erleichtert ein sicheres Aufeinanderstapeln und verhindert ein Verrutschen.
- Mit automatischen Colony-Picking-Instrumenten kompatibel.
- Diese zertifizierten, pyrogenfreien Schalen werden mit Deckeln geliefert.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)