CLS431085
Corning®-Zellkulturkolben
surface area 175 cm2, angled neck, cap (phenolic-style)
Synonym(e):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
Größe auswählen
384,00 €
Größe auswählen
About This Item
384,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
U-bottom flask
angled neck
cap (phenolic-style)
phenolic cap
polystyrene
rectangular flask
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap
graduations
Verpackung
case of 50
Hersteller/Markenname
Corning 431085
Maximales Volumen
250 mL
Oberflächenbereich
175 cm2
Arbeitsvolumen
35-52.5 mL
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
- Aus optisch transparentem, nicht recyceltem Polystyrol hergestellt
- Für optimale Zelladhäsion behandelt
- Mit aufgedruckten Chargennummern für mühelose Rückverfolgung
- 100 % integritätsgetestet
- Gammasterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)