Merck
CLS431463
Corning® flask, canted neck, 25 cm, vented
Synonym(e):
cell culture flasks, tissue culture flasks
Größe auswählen
200 EA
312,00 €
312,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 EA
312,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
NACRES:
NB.13
312,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Materialien
canted neck
high-density polyethylene cap
polystyrene
rectangular bottom flask
vent cap
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Leistungsmerkmale
cap
closure type Vented cap
Verpackung
pack of 20
case of 200
Hersteller/Markenname
Corning 431463
Oberflächenbereich
25 cm2
Arbeitsvolumen
5-7.5 mL
Bindungsart
non-treated surface
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)