CLS430853
Corning® Roller Bottles, Tissue Culture Treated
clear polystyrene, sterile, bottle surface area 1700 cm2, cap (Easy Grip), case of 40
Synonym(e):
storage vessel
Größe auswählen
796,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
796,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (Easy Grip)
clear polystyrene
cylindrical bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
wide-mouth bottle
Beschreibung
expanded surface
Sterilität
sterile; γ-irradiated
sterile
Leistungsmerkmale
cap
disposable
graduations
Verpackung
case of 40
Hersteller/Markenname
Corning 430853
Flaschenhalsdurchm.
~45 mm
Flaschenoberfläche
1700 cm2
Arbeitsvolumen der Flasche
340-510 mL
Kapazität
510 mL
Durchm. × H
117 mm × 271 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)