CLS356500
Corning® BioCoat™ Collagen I 12 Well Clear Flat Bottom TC-Treated Multiwell Plate with Lid
well size 12 wells, flat bottom clear wells, lid
Synonym(e):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom clear wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
Hersteller/Markenname
Corning 356500
Größe
12 well
Well-Größe
12 wells
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)