Merck
CLS3513
Corning® Costar® TC-behandelte Multiwellplatten
size 12 wells, clear polystyrene plate, flat bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear bottom
clear polystyrene plate
flat bottom
round wells
Beschreibung
growth area 3.8 cm2
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
Verpackung
case of 50 (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Corning 3513
Größe
12 wells
Well-Durchm.
22.1 mm
Well-Volumen
6.9 mL
Well-Arbeitsvolumen
0.76-1.14 mL
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Ringe am Deckel verhindern Kreuzkontamination. Alle Platten haben eine einheitliche Grundfläche und einen erhöhten Rand, der das Stapeln erleichtert. Alphanumerische Codes dienen zur Well-Identifizierung. Aus Polystyrol, soweit nicht anders angegeben.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Corning® Costar® Multiwellplatten unterstützen verschiedene Assay- und Lageranwendungsanforderungen.
  • TC-behandelte Oberfläche für optimale Zelladhäsion.
  • Ringe am Deckel verhindern Kreuzkontamination.
  • Alle Platten haben eine einheitliche Grundfläche und einen erhöhten Rand, der das Stapeln erleichtert.
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)