CLS3399
Corning® HTS Transwell®-24 well permeable supports
HTS Transwell-24 units w/ 3.0 μm pore polycarbonate membrane and 6.5 mm inserts, TC-treated, sterile, 12/cs
Synonym(e):
corning transwell, transwell corning
Größe auswählen
2.690,00 €
Größe auswählen
About This Item
2.690,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
round wells
Beschreibung
12 HTS Transwell-24 units loaded into twelve 24 well plates
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
plate format: 24 wells
Verpackung
case of 12
pack of 12
Hersteller/Markenname
Corning 3399
Einsatzarbeitsvolumen
0.1 mL
Membrandicke
10 μm
Größe
24 wells
Oberflächenbereich
0.33 cm2 , cell growth area
Well-Arbeitsvolumen
0.6 mL
Farbe
clear
Porengröße
3 μm pore size
Eignung
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Features and Benefits:
- Treated for optimal cell attachment
- 0.4 μm to 3 μm pore polycarbonate or polyester membrane
- Reservoirs may be purchased separately
- Sterilized by gamma radiation
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)