Merck
CLS3462
Corning® Transwell® 12 well plates
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene plate, round wells, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear sterile, case of 48, pack of 12
Synonym(e):
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.13
product name
Corning® Transwell®-Zellkultureinsätze mit Polyestermembran, 12 mm Transwell with 3.0 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 48/cs
Materialien
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET)
round wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
Verpackung
pack of 12
case of 48
Hersteller/Markenname
Corning 3462
Einsatzarbeitsvolumen
0.5 mL
Membrandurchm.
12 mm
Membrandicke
10 μm
Größe
12 wells
Oberflächenbereich
1.12 cm2 , cell growth area
Well-Arbeitsvolumen
1.5 mL
Farbe
clear
Porengröße
3.0 μm
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Transwell-Zellkultureinsätze sind praktische, einfach zu verwendende, permeable Trägervorrichtungen für die Analyse von verankerungsabhängigen und verankerungsunabhängigen Zelllinien. Sie weisen eine 10 mm dünne, mikroskopisch transparente Polyestermembran auf, die für optimale Zelladhäsion und optimales Wachstum einer Gewebekulturbehandlung unterzogen wird.
Bietet unter einem Phasenkontrastmikroskop eine ausgezeichnete Sichtbarmachung der Zellen und ermöglicht die Beurteilung der Lebensfähigkeit der Zellen und der Monolayer-Bildung.
  • 10μm thick transparent polyester membrane
  • Treated for optimal cell attachment
  • Packaged 12 inserts in a 12 well plate, 4 plates per case
  • Excellent visibility under phase contrast microscopy
  • Sterilized by gamma radiation
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.