Merck
BM991.8643.02
B Medical U201
Ultra Low Temperature Freezer
Synonym(e):
B Medical, Ultra Low Temperature Freezer
About This Item
UNSPSC-Code:
41103025
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
220 V / 240 V, US 3-pin plug
Materialien
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Leistungsmerkmale
CE compliant
CSA approved
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
B Medical Systems
Parameter
-20--86 °C temp. range
H × B × T
50.90 in. × 27.52 in. × 40.91 in.
Kapazität
7.55 ft3
Gewicht
430 lb
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
  • Premium Upright, Ultra Low Temperature Freezer
  • 1 ST Shelves
  • 4 Casters with integrated feet
  • 7" touchscreen Display
  • One Insulated Inner Door
  • Proximity Card Access Control
  • RTMD Included
Anwendung
Laboratory Refrigeration
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)