Merck
Z677922
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 1000, sterile
Größe auswählen
960 EA
130,00 €
130,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
960 EA
130,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
130,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
blue
colorless tip
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
barrier: no
Verpackung
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Hersteller/Markenname
Finn 94060713
Maximales Volumen
1 mL
Volumenbereich
100-1000 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1