Merck
Z130400
Sigma-Aldrich
Nalgene® FEP Flasche
capacity 1000 mL, Wide-mouth, clear Bottle
Synonym(e):
fep bottles, nalgene bottles
Größe auswählen
1 EA
235,00 €
235,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
235,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
eCl@ss:
32049200
NACRES:
NB.17
235,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Materialien
ETFE cap
round translucent FEP bottle
Verbindung
Joints threaded neck (53)
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 2100-0032
Flaschendurchm. × H
91 mm × 209 mm
Kapazität
1000 mL
Farbe
clear Bottle
white Screw closure
Allgemeine Beschreibung
Maximale Resistenz gegenüber Chemikalien bei hohen und niedrigen Temperaturen. Geeignet für die Spurenanalyse, Lagerung von hochreinen Proben und org. Lösungsmitteln. Autoklavierbar. Dichter Schraubverschluß aus Tefzel® ETFE. Flaschen und Verschluß halten Temperaturen von -105 bis 150 °C aus. Durch schwarze Pigmentierung absolute Undurchlässigkeit für sichtbares und UV Licht bis 5,000 Å. Ideal für lichtempfindliche Materialien.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. Are the FEP bottles sterile?
    1 Antwort
    1. These are non-sterile FEP bottles.
      Hilfreich?