Merck
BM991.8516.04
B Medical F501
Plasma Storage Freezer
About This Item
UNSPSC-Code:
41103025
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
110 V / 120 V, US 3-pin plug
Materialien
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Leistungsmerkmale
CE compliant
CSA approved
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
B Medical Systems
Parameter
-32--41 °C temp. range
H × B × T
78.27 in. × 33.27 in. × 40.91 in.
Kapazität
21.118 ft3
Gewicht
663.59 lb
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
  • Premium - Upright, Mid-Size, Plasma Freezer
  • 5 SS Perforated Drawers
  • Casters with integrated feet
  • 7" Color Display
  • Alarm System w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Door Mounted Control Panel
  • Interior Doors
  • B Connected Prepared
  • Proximity Card Access Control
  • Electronic Door Access
  • Temperature Chart Recorder
  • Storage Capacity of 460 Plasma Bags (350ml)
Anwendung
Blood Management
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)