Merck
DWKBWP1000P
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 1000 mL
Synonym(e):
BWP1000P
About This Item
UNSPSC-Code:
41121818
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Azlon BWP1000P
Kapazität
1000 mL
Allgemeine Beschreibung
Featuring a leakproof, linerless cap design, AZLON® wide neck polypropylene bottles are easy to fill and autoclavable at 121°C.
Anwendung
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
Leistungsmerkmale und Vorteile
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Rechtliche Hinweise
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)