Merck
B2156
Sigma-Aldrich
Benzethoniumhydroxid -Lösung
~1.0 M in methanol (by HCl titration)
Synonym(e):
Benzethonium, Benzethonium Hydroxide
Größe auswählen
25 ML
93,30 €
100 ML
284,00 €
500 ML
866,00 €
1 L
1.660,00 €
93,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
93,30 €
100 ML
284,00 €
500 ML
866,00 €
1 L
1.660,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H43NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
429.64
Beilstein:
3915309
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
93,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
cationic
Form
liquid
Mol-Gew.
429.64 g/mol
Konzentration
~1.0 M in methanol (by HCl titration)
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[OH-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.H2O/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
USLZJBWCHRRIAQ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Benzethonium hydroxide solution has been used for the trapping of 14CO2.[1][2] Benzethonium hydroxide is suitable to evaluate the kinetics of 14carbon dioxide (14CO2) excretion by oral commensal flora to theoretically propose optimum breath collection timings for 14C urea breath test.[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Benzethonium is a cationic of quaternary ammonium salt consisting of diisobutylphenoxyethoxyethyl dimethyl-benzyl ammonium compound. It possess antimicrobial and antiseptic functionalities.[4] Benzethonium hydroxide conversion to carbamate in the presence of exhaled carbon dioxide results in colour change. Hence, it is used in carbon urea breath test.[5]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pharmaceutical interference with the [14C] carbon urea breath test for the detection of Helicobacter pylori infection
Abrams DN, et al.
J. Pharm. Pharm. Sci., 3(2), 228-233 (2000)
Wnt-induced activation of glucose metabolism mediates the in vivo neuroprotective roles of Wnt signaling in Alzheimer disease
Cisternas P, et al.
Journal of Neurochemistry, 149, 54?72-54?72 (2018)
Influence of the anions on the N-cationic benzethonium salts in the solid state and solution: Chloride, bromide, hydroxide and citrate hydrates
Paradies HH and Reichelt H
AIP Advances, 6(6), 065322-065322 (2016)
Kinetics of 14carbon dioxide excretion from 14C-urea by oral commensal flora
Pathak CM, et al.
Journal of gastroenterology and hepatology, 23(10), 1603-1607 (2008)
Measurements of glucose conversion to its metabolites
Adipose Tissue Protocols, 181-192 (2001)