302929
Tetraethylammoniumhydroxid -Lösung
35 wt. % in H2O
Synonym(e):
TEAOH-Lösung, TEA-hydroxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
35 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.404
Dichte
1.023 g/mL at 25 °C
SMILES String
[OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter