Based on the dimensions of this item, the product is not compatible with the JLA-9.1000. This bottle is too wide.
B1408
Nalgene® centrifuge bottles, style 3120
nominal capacity 1000 mL
Synonym(e):
Bioprocessing Containers, purification of large cell volumes
Größe auswählen
131,00 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
131,00 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene copolymer bottle
round bottle
screw top cap
translucent bottle
Verbindung
Joints threaded neck (52.6)
Leistungsmerkmale
RCF 7,100 × g
with cap
Verpackung
pack of 4
Hersteller/Markenname
Nalgene® 3120-1000
Parameter
7100 × g max. RCF
Flaschendurchm. &Anzahl; L
98.04 mm × 174.2 mm
Nennkapazität
1000 mL
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Autoclave friendly and chemically resistant
- Ideal for low and moderate-speed centrifugation
- Leakproof at higher speed and volume
- 80% of the total fill capacity enables better performance
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Are these bottles suitable for Avanti J-26 XP centrifuge with a JLA-9.1000 rotor from Beckman Coulter?
1 Antwort-
Hilfreich?
-
-
Are these autoclavable?
1 Antwort-
This item is autoclavable.
Hilfreich?