Merck
AXYPCR0104C
PCR strip tubes
with strip caps, 4 per strip, size 0.1 mL, clear, pkg of 10x250tubes/cs
Synonym(e):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cap (plugseal)
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Axygen Inc PCR-0104-C
Corning
Verpackung
pkg of 10x250tubes/cs
Größe
0.1 mL
Farbe
clear
clear
Eignung
suitable for PCR
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Made from 99.9% pure virgin polypropylene
  • RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Compatible with the Corbett rotor gene system
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)