Merck
ADAPA44450F-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 1 x 50 mL Falcon® centrifuge tube, for 100 mL rectangular buckets with aerosol-tight cover, pack of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
conical bottom
Leistungsmerkmale
for use with aerosol-tight lid
holds 1 x 50 mL Falcon® centrifuge tube
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022637673 (NA)
Parameter
4,400 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
122 mm
Durchmesser
31 mm
Kompatibilität
for use with 100 mL rectangular bucket
Allgemeine Beschreibung
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)