Wichtige Dokumente
A8798
Natrium arachidonat aus Schweineleber
from Porcine liver, ≥99% (capillary GC), waxy solid
Synonym(e):
Arachidonsäure Natriumsalz, cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-Eicosatetraensäure Natriumsalz, 20:4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Porcine liver
Assay
≥99% (capillary GC)
Form
waxy solid
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC([O-])=O
InChI
1S/C20H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22;/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22);/q;+1/p-1/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-;
InChIKey
DDMGAAYEUNWXSI-XVSDJDOKSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?