Merck
10931
Sigma-Aldrich
Arachidonsäure
>95.0% (GC)
Synonym(e):
cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-Eicosatetraensäure, Immunocytophyt
Größe auswählen
250 MG
230,00 €
1 G
693,00 €
230,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
230,00 €
1 G
693,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4CH2CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.47
Beilstein:
1713889
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
230,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
fungus
Assay
>95.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4872 (lit.)
bp
169-171 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−49 °C (lit.)
Dichte
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lipid-Typ
omega FAs
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChIKey
YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N
Anwendung
Arachidonsäure wird verwendet:
  • zum Generieren von Kalibrierungskurven in der Raman-Spektroskopie und Rasterkraftmikroskopie (Atomic Force Microscopy, AFM) bei normalen und Brustkrebsproben[1]
  • als Zusatz mehrfach ungesättigter Fettsäuren zu rekonstituierter synthetischer Gallenflüssigkeit bei Arzneimittelresistenzanalysen[2]
  • für die Aktivierung des Mechanistic Target of Rapamycin 1 (mTOR1) und mTOR2[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Arachidonsäure (AA) ist eine ungesättigte ω6-Fettsäure, die als Bestandteil von Phospholipiden in Zellmembranen lokalisiert ist. Als Reaktion auf Entzündungen setzt das Enzym Phospholipase A2 Arachidonsäure aus den Membran-Phospholipiden frei. AA wird weiter metabolisiert und über mindestens zwei Cyclooxygenase (COX)-Isoformen entstehen Prostaglandine und Thromboxane, über die Lipoxygenasen entstehen Leukotriene und Lipoxine, und über Cytochrom-P450-Enzyme werden Epoxyeicosatriensäuren gebildet. AA und die einzelnen Metaboliten spielen in verschiedenen biologischen Prozessen eine wichtige Rolle, unter anderem bei der Signaltransduktion, Glattmuskelkontraktion, Chemotaxis, Zellproliferation, Zelldifferenzierung und Apoptose. Es wurde nachgewiesen, dass sich AA an eine Untereinheit des G-Proteins bindet und so die Aktivität von Ras-GTPase-aktivierenden Proteinen (GAPs) hemmt. Die Zellaufnahme von AA ist energieabhängig und involviert die erleichterte Diffusion über ein Transportprotein durch die Plasmamembran.
Arachidonsäure stimuliert die Adhäsion der menschlichen Brustkrebszelllinie MDA-MB-435 mit extrazellulären Matrixmolekülen (Kollagen IV und Vitronektin) .
Arachidonsäure und die einzelnen Metaboliten spielen in verschiedenen biologischen Prozessen eine wichtige Rolle, unter anderem bei der Signaltransduktion, Glattmuskelkontraktion, Chemotaxis, Zellproliferation, Zelldifferenzierung und Apoptose.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Lipid components of bile increase the protective effect of conjugated bile salts against antifungal drugs
Hsieh SH and Brock M
Fungal Biology, 121(11), 929-938 (2017)
Lipid sensing by mTOR via de novo synthesis of phosphatidic acid
Menon D, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M116 (2017)
Angiogenesis-a crucial step in breast cancer growth, progression and dissemination by Raman imaging
Kopec M and Abramczyk H
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 198, 338-345 (2018)
Shih-Hung Hsieh et al.
Fungal biology, 121(11), 929-938 (2017-10-17)
Fungi and bacteria can persist in the human gall bladder. Previous studies have shown that bile protects Candida albicans in this cryptic host niche from antifungals, providing a reservoir for intestinal re-colonization after discontinuation of antifungal therapy. Bile and conjugated
Yanhong Hao et al.
iScience, 24(9), 102974-102974 (2021-08-17)
Asymptomatic infection is a big challenge in curbing the spread of COVID-19. However, its identification and pathogenesis elucidation remain issues. Here, by performing comprehensive lipidomic characterization of serum samples from 89 asymptomatic COVID-19 patients and 178 healthy controls, we screened
Fragen
1-5 von 5 Fragen  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  3. IS THIS IN A SOLID FORM? HOW CAN THIS BE DILUTED
    1 Antwort
    1. TS Final Answer: This product is a neat or pure liquid that has a melting point of −49 °C. This material is soluble in ethanol, DMSO, or dimethyl formamide at 100 mg/ml, and in chloroform or methanol at 50 mg/ml. Additional information may be accessed in the product datasheet for item A3555, available at the link below. This product is an identical compound but is tested for use in cell culture.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/239/399/a3555pis.pdf
      Hilfreich?
  4. What is the solubility of item 10931, Arachidonic acid?
    1 Antwort
    1. Arachidonic acid is almost insoluble in water; it is soluble in ethanol, ether, acetone. The exact concentrations at which the material can be solubilized has not been determined.
      Hilfreich?
  5. Is this supplied in a bottle with a septa such that the headspace can be flushed with Nitrogen?
    1 Antwort
    1. This material is packaged in a glass bottle with a screw-type cap. It does not include a septa.
      Hilfreich?