Merck
A7506
Sigma-Aldrich
L-Ascorbinsäure
reagent grade, crystalline
Synonym(e):
L-Threoascorbinsäure, Anti-Scorbut-Faktor, Vitamin C
Größe auswählen
25 G
19,60 €
100 G
36,10 €
500 G
114,00 €
1 KG
173,00 €
5 KG
744,00 €
19,60 €
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
19,60 €
100 G
36,10 €
500 G
114,00 €
1 KG
173,00 €
5 KG
744,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.12
Beilstein:
84272
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Qualität:
reagent grade
pH-Wert:
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
19,60 €
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
reagent grade
Assay
≥98% ( with iodine, titration)
Form
crystalline
Methode(n)
HPLC: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Farbe
white to slightly yellow
pH-Wert
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp (Schmelzpunkt)
190-194 °C (dec.)
Löslichkeit
water: soluble 50 mg/mL
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChIKey
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC23A2(9962)
Allgemeine Beschreibung
Der Biosyntheseweg von L-Ascorbinsäure ist bei Pflanzen, Tieren und Pilzen jeweils unterschiedlich. Sie wird durch die Aktion des Enzyms L-Gulono-1,4-lacton-Oxidase (GLO) aus L-Gulono-1,4-lacton synthetisiert.[1]
Anwendung
L-Ascorbinsäure hat folgende Anwendungen:
  • als Bestandteil chondrogener Medien zur Kultivierung von aus Knochen gewonnenen mesenchymalen Stammzellen (BMSCs)(149)
  • als Referenzstandard in hochauflösenden Flüssigkeitschromatographiesystemen (HPLC)(150)
  • zum Testen ihrer Wirkung auf die menschlichen Magenkrebszellen GES-1 und AGS(151)
Biochem./physiol. Wirkung
Ascorbinsäure, oder Vitamin C, ist ein Lacton mit sechs Kohlenstoffatomen, das von Pflanzen und manchen Tierarten gebildet wird, aber nicht von Menschen oder anderen Primaten. Ascorbinsäure ist ein Cofaktor vieler Enzyme und dient als Elektronendonor für Monooxygenasen und Dioxygenasen. Ascorbinsäure ist außerdem ein starkes Antioxidans, insbesondere hinsichtlich reaktiver Sauerstoffspezies.
Ein Mangel an L-Ascorbinsäure wird mit einem Fehlen des Enzyms L-Gulono-1,4-lacton-Oxidase (GLO) in Verbindung gebracht.[1] L-Ascorbinsäure löst antioxidative Funktionen aus und wird über das radikale Zwischenprodukt Ascorbyl zu Dehydroascorbat oxidiert. Sie ist essentiell für die Aufrechterhaltung des Redox-Gleichgewichts.[2] L-Ascorbinsäure ist ein Cofaktor für Dopamin-β-hydroxylase und begünstigt die Proliferation von T-Zellen, schützt das Immunsystem und bietet Linderung bei Erkältungen.[3]
Vorsicht
Kann sich beim Lagern dunkel verfärben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
L-Ascorbic acid in organic synthesis: an overview
Tripathi RP, et al.
Current Organic Chemistry, 13(1), 99-122 (2009)
Vitamin C in health and disease: its role in the metabolism of cells and redox state in the brain
Figueroa-Mendez R and Rivas-Arancibia, S
Frontiers in Physiology, 6, 397-397 (2015)
Vitamin C in disease prevention and cure: an overview
Chambial S, et al.
Indian Journal of Clinical Biochemistry : IJCB, 28(4), 314-328 (2013)
Takashi Yoshida et al.
Nature chemical biology, 2(11), 596-607 (2006-09-26)
Transient receptor potential (TRP) proteins form plasma-membrane cation channels that act as sensors for diverse cellular stimuli. Here, we report a novel activation mechanism mediated by cysteine S-nitrosylation in TRP channels. Recombinant TRPC1, TRPC4, TRPC5, TRPV1, TRPV3 and TRPV4 of
Marc P Bradshaw et al.
Critical reviews in food science and nutrition, 51(6), 479-498 (2011-09-21)
Extensive reviews of research are available on the use of ascorbic acid, and its consequent degradation pathways, in physiological conditions or food matrices. However, very little information can be found for wine-related systems. This review highlights the relevant chemistry and