Wichtige Dokumente
A5960
L-Ascorbinsäure
BioXtra, ≥99.0%, crystalline
Synonym(e):
L-Threoascorbinsäure, Anti-Scorbut-Faktor, Vitamin C
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
crystalline
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Glührückstand
≤0.1%
Farbe
white to off-white
pH-Wert
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp (Schmelzpunkt)
190-194 °C (dec.)
Löslichkeit
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES String
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChIKey
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC23A2(9962)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- L-Ascorbinsäure wurde zur Induktion der Differenzierung von Osteoblasten in primären Knochenmarkkulturen verwendet.
- Es wurde außerdem für die Differenzierung von hCMPCs (humanen Kardiomyozyten-Vorläuferzellen) in Kardiomyozyten eingesetzt.
- Es wurde zur Messung der Aktivität der Elektronentransportkette in den Mitochondrien (Komplex IV) verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.