Merck
76728
Sigma-Aldrich
Natriumacetat pH 4.6; 0.1M – Natriumformiat 2M -Lösung
Synonym(e):
Kristallisationslösung 34/Kit-Nr. 82009
About This Item
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.25
Form
liquid
pH-Wert
4.6±0.2 ( in neat)
Dichte
1.08 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)