Merck
1.07827
Supelco
Pufferlösung
(acetic acid/sodium acetate) traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.66 (20°C) Certipur®
Synonym(e):
Pufferlösung, pH 4,66
About This Item
UNSPSC-Code:
12161704
NACRES:
NA.25
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Produktlinie
Certipur®
pH-Wert
4.7 (20 °C in H2O)
Dichte
1.00 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Auch als Acetatpuffer bekannt, wird es mit Essigsäure, Natriumacetat und hochreinem Wasser gravimetrisch hergestellt. Dieser Essigsäure/Natriumacetat-Puffer wird gegenüber zertifizierten primären Referenzstandards gemäß DIN 19266 mithilfe einer kombinierten Glaselektrode im Anschluss an eine 5-Punkt-Kalibrierung gemäß DIN 19268 analysiert.
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Sie können unser Zertifikat auch auf http://www.sigma-aldrich.com herunterladen, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum anzuzeigen.
Anwendung
Die Pufferlösung wird in Analyseverfahren zur Kalibrierung, Quantifizierung und Überwachung von pH-Messinstrumenten und als Kontrolle zum Prüfen anderer Pufferlösungen eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • In einem durch ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor gemessen und qualifiziert
  • Rückführbar auf die Standardreferenzmaterialien der NIST und primär zertifizierte Referenzstandards der PTB
  • Die gebrauchsfertige Lösung ist in geschlossenen Flaschen und einer praktischen Verpackung zum Schutz gegen Verunreinigung erhältlich
  • Langlebig mit einer Haltbarkeit von 3 Jahren
  • Zur effizienten Prüfung ist ein detailliertes Analysenzertifikat (CoA) enthalten
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable