Wichtige Dokumente
76085
Anti-Maus-IgG – Atto 594 in Ziege hergestellte Antikörper
~1 mg/mL protein, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Atto 594 - Ziege-Anti-Maus IgG
Biologische Quelle
goat
Konjugat
Atto 594 conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Enthält
50% glycerol as stabilizer
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
~1 mg/mL protein
Fluoreszenz
λex 603 nm; λem 625 nm in PBS
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Affinity isolated antigen specific antibody is purified from goat anti-mouse IgG antiserum to remove essentially all goat serum proteins, including immunoglobulin. Goat anti-mouse IgG associates with mouse IgGs.
Immunogen
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.
Protokolle
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.