Merck
370R-1
Sigma-Aldrich
LMO2 (SP51) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SP51, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (370R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (370R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (370R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (370R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (370R-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500-1:2000
Isotyp
IgG
Kontrolle
diffuse large B-cell, follicular lymphoma
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
nuclear
Angaben zum Gen
human ... LMO2(4005)
Allgemeine Beschreibung
LMO2 wird in normalen Keimzentrums-B-Zellen und in einer Teilmenge von Lymphomen aus diesen Zellen exprimiert, zusätzlich zu hämatopoetischen Knochenmarksvorläufern und Endothelzellen. Es wurde auch aufgezeigt, dass die LMO2-Proteinexpression eine wichtige Rolle bei der Diagnose von diffusen großzelligen B-Zelllymphomen spielt, unabhängig von einer Behandlung mit Rituximab. Es spielt auch eine Rolle bei der Angiogenese und Hämatopoese. Es wird in Mantelzonen-B-Zellen schwach exprimiert, aber nicht in Mantelzell- oder Randzonenlymphomen. SF Younes et al. zeigten die LMO2-Expression in 70 % aller follikulären Lymphome auf. Diese Daten weisen darauf hin, dass Anti-LMO2 eine nützliche Ergänzung bei der Diagnose von follikulären Lymphomen (FL) ist. Da LMO2 bei höhergradigen FL oder den interfollikulären und diffusen Komponenten von FL nicht herunterreguliert zu werden scheint, ist seine Nützlichkeit bei abweichenden immunarchitektonischen Mustern von FL und in Fällen, in denen CD10 und bcl2 fehlen, ähnlich wie die von HGAL. Ein Vorteil von LMO2 ist seine klare Kernlokalisierung, die eine leichtere Interpretation ermöglicht als diffuse zytoplasmische Färbungsmuster.[1]
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
LMO2-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 370S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sheren F Younes et al.
The American journal of surgical pathology, 34(9), 1266-1276 (2010-08-11)
Follicular lymphoma (FL) can exhibit variant histologic patterns that can lead to confusion with other B-cell lymphomas and reactive conditions. Diagnostic markers such as CD10 and BCL2 may be difficult to interpret in variant FL patterns, and are often diminished