Merck
156R-9
Sigma-Aldrich
CD56 (MRQ-42) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MRQ-42, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (156R-94)
vial of 0.5 mL concentrate (156R-95)
bottle of 1.0 mL predilute (156R-97)
vial of 1.0 mL concentrate (156R-96)
bottle of 7.0 mL predilute (156R-98)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotyp
IgG1
Kontrolle
neuroblastoma
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
membranous
Angaben zum Gen
human ... NCAM1(4684)
Allgemeine Beschreibung
CD56, auch als neurales Zelladhäsionsmolekül (NCAM) bekannt, ist ein Calcium-unabhängigeshomophiles Bindungsprotein, das zu einer Gruppe von Zelladhäsionsmolekülen gehört, zu der auchCadherine, Selektine und Integrine zählen. CD56 ist an der Zell-Zell-Anhaftung von Nervenzellen währendder Embryogenese beteiligt und wird in den meisten Geweben neuroektodermalen Ursprungs exprimiert. Im Gegensatz dazugesundem Gewebe markiert Anti-CD56 Neuronen, Glia, Schwannzellen, NK-Zellen (natürliche Killerzellen) und eineTeilmenge von T-Zellen. Die CD56-Expression wird bei den meisten NK-Zellneoplasien festgestellt,4 und wird häufig verwendet,um Neoplasien mit neuroendokriner Differenzierung zu identifizieren.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
CD56-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 156S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R Gerardy-Schahn et al.
International journal of cancer. Supplement = Journal international du cancer. Supplement, 8, 38-42 (1994-01-01)
Monoclonal antibodies (MAbs) ranked together as small-cell-lung-cancer (SCLC) Cluster I MAbs are directed against the neural cell adhesion molecule NCAM (CD 56) and have been shown to be useful reagents in SCLC diagnosis and therapy. We analyzed the epitopes recognized
R Michalides et al.
International journal of cancer. Supplement = Journal international du cancer. Supplement, 8, 34-37 (1994-01-01)
The presence of the neural cell adhesion molecule, NCAM, is indicative for a poor prognosis in lung-cancer patients. Using MAb 735, we have investigated the expression of polysialic acid, PSA, on NCAM in a spectrum of neuro-endocrine lung tumors, ranging
Jianguo Tao et al.
The American journal of surgical pathology, 26(1), 111-118 (2002-01-05)
We report an unusual case of aggressive natural killer (NK)-like cytotoxic T-cell lymphoma in a previously healthy immunocompetent West African male. He presented with a fever of unknown origin, subsequently developed erythematous skin nodules, generalized lymphadenopathy, and hepatosplenomegaly, and then
O Kaufmann et al.
Human pathology, 28(12), 1373-1378 (1998-01-07)
CD56 is immunohistochemically detectable in virtually all small cell carcinomas on frozen sections. The authors retrospectively tested the usefulness of the monoclonal antibody 123C3 against CD56 to differentiate pulmonary and extrapulmonary small cell carcinomas from nonneuroendocrine non-small cell carcinomas by
Scott A Ely et al.
The American journal of pathology, 160(4), 1293-1299 (2002-04-12)
Unlike monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) or non-Hodgkin's lymphomas (NHLs) with plasmacytoid differentiation, multiple myeloma (MM) is commonly associated with lytic bone lesions. Although the mechanisms of increased osteoclast activity are partially understood, comparatively little is known about the
Fragen
1-3 von 3 Fragen  
  1. Which isoforms of the CD56 antigen does the CD56 MRQ-42 clone recognize? I am curious about the 120kD, 140kD, and 180 kD isoforms, in particular.
    1 Antwort
    1. Unfortunately, the specific isoforms that this antibody reacts to have not been investigated. The immunogen is from the C-terminus. Please see the links below to review additional information that may be helpful:
      NP_851996
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/NP_851996
      Entrez Gene 4684 Human
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene?cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=4684
      Hilfreich?
  2. What is the stability of cut slides for staining with the CD56 MRQ-42 clone, particularly for slides that have been sectioned 6 months to 1 year ago and stored at -20°C with desiccant?
    1 Antwort
    1. It is generally recommended to begin with fresh cut tissue for use in IHC. When storing pre-cut tissue slides, it is typically done under refrigerated conditions (2 to 8°C), which can last for 2 to 3 years. However, the potential effects of storing at temperatures of -20°C with desiccant are not well-known in terms of tissue preservation. The best practice is to always use fresh cut tissue sections when possible.
      Hilfreich?
  3. Is there information on what terminus was for CD56 MRQ-42?
    1 Antwort
    1. Based on the information available, it seems that it is C-terminus.
      Hilfreich?