Merck
114R-1
Sigma-Aldrich
CD14 (EPR3653) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EPR3653, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (114R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (114R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (114R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (114R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (114R-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
Isotyp
IgG
Kontrolle
tonsil
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic, membranous
Angaben zum Gen
human ... CD14(929)
Allgemeine Beschreibung
CD14 ist ein Oberflächenprotein, das vorzugsweise auf Monozyten/Makrophagen exprimiert wird. Es bindet Lipopolysaccharid-bindendes Protein und, wie kürzlich nachgewiesen, apoptotische Zellen. Anti-CD14-Antikörper markieren die Kupffer-Zellen von Lebersinusoiden. In lymphatischen Geweben werden dendritische Zellen distinkt gefärbt. Die meisten anderen normalen Gewebe sind negativ. Dieser Antikörper markiert Monozyten/Makrophagen und Langerhans-Zellen bei der Histiozytose von Langerhans-Zellen. Tumorzellen sind bei monozytärer Leukämie und echten histiozytären Lymphomen positiv für CD14. Histiozyten der Sinusoiden exprimieren CD14 und CD169, wohingegen diese Marker in den meisten anderen, von Monozyten abstammenden Zellen der reaktiven Lymphknoten fehlen. Anti-CD14-Antikörper markieren zahlreiche diffus großzellige B-Zell-Lymphome und Marginalzonenlymphome der Milz, jedoch keine anderen B-Zell-Lymphome.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
CD14-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 114S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A T Larregina et al.
Nature immunology, 2(12), 1151-1158 (2001-11-10)
Epidermal Langerhans cells (LCs) show extraordinary immunostimulatory capacity and play a key role in the initiation and regulation of immune responses. Studies of LC biology are currently the focus of efforts to engineer immune responses and to better understand the
B Steiniger et al.
Immunology, 92(2), 307-316 (1998-01-01)
The microanatomical structure of human and rat splenic white pulp is compared, with special emphasis on the localization of the marginal zone occupied by immunoglobulin M (IgM)+ IgD-/dull B lymphocytes and its specialized macrophages. Our study reveals that in contrast
C D Gregory et al.
Apoptosis : an international journal on programmed cell death, 4(1), 11-20 (2003-11-25)
In addition to its role as a mediator of innate pro-inflammatory responses following bacterial lipopolysaccharide (LPS) binding, the 55kDa glycosyl-phosphatidylinositol-linked macrophage plasma membrane glycoprotein CD14 is now also known to play a role in phagocytic clearance of apoptotic cells. Although
Cheng-Hsiang Hsiao et al.
Journal of the Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi, 105(9), 701-707 (2006-09-09)
Rosai-Dorfman disease (RDD) is a rare histiocytic proliferative disorder that usually presents as cervical lymphadenopathy. Extranodal involvement occurs in up to 40% of patients. The disease is most prevalent in blacks and rare in Asians. This study analyzed the characteristics
P J Buckley et al.
The American journal of pathology, 128(3), 505-520 (1987-09-01)
Macrophages (M phi s) are an important component of the immune response and mediate numerous other functions. Phenotypic and functional subsets of circulating monocytes have been described, but few similar studies have analyzed M phi s in human tissues. By