Merck
79615
Sigma-Aldrich
meta-Phosphorsäure
purum, ~65% HPO3 basis, pieces
Synonym(e):
Metaphosphorsäure
Größe auswählen
100 G
83,70 €
500 G
263,00 €
83,70 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
83,70 €
500 G
263,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(HPO3)n
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
83,70 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Qualität
purum
Form
pieces
Konzentration
~65% (HPO3)
Verunreinigungen
~35% (NaPO3)
Löslichkeit
water: miscible
Dichte
2 g/cm3
SMILES String
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
InChIKey
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
meta-Phosphoric acid is a monobasic acid.2
Anwendung
meta-Phosphoric acid has been used for the extraction of ascorbic acid from Dialium guineense fruit pulp in a study.[1]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Nutritional potential of wild fruit Dialium guineense.
Ayessou NC, et al.
J. Food Compos. Anal., 1-5 (2014)