Wichtige Dokumente
793639
Calciumchlorid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
anhydrous
free-flowing
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for SM 5210
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
Redi-Dri™
Assay
≥96%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.006 meq/g Titr. base
mp (Schmelzpunkt)
772 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
- β-Aminoketone über die Dreikomponenten-Mannich-Reaktion von Ketonen, Aldehyden und Aminen.
- γ-Nitro-dicarbonyl-ester über die Michael-Additionsreaktion.
- Pyrrole über die lösungsmittelfreie Paal-Knorr-Reaktion.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.