Wichtige Dokumente
C5670
Calciumchlorid
anhydrous, BioReagent, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥96.0%
Synonym(e):
CaCl2, Calcium dichloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥96.0%
Form
powder
Methode(n)
cell culture | insect: suitable
cell culture | plant: suitable
mp (Schmelzpunkt)
772 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Transfektion von eukaryotischen Zellen entweder mit Plasmid-DNA oder genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht verwendet. Die CaCl2-vermittelte Elektroporation von E. coli mit der Plasmid-DNA pBR322 wurde untersucht. Es wurde ein Protokoll für die Konzentration der Virusvektoren unter Verwendung von CaCl2 publiziert.
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.