C8106
Calciumchlorid Dihydrat
Synonym(e):
Calcium chloride dihydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
USP/NF
Qualitätsniveau
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
176 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChIKey
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)