Merck
Z801356
Hellma® Distanzstück aus Aluminium
38mmx12.5mmx5 mm, to fit cells with 5 mm light path into 10 mm cell holder
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Hersteller/Markenname
Hellma 13.105
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)