Merck
Z626953
Hellma® Küvetten für Absorbitionsmessungen, Durchflusszellen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 5 mm, chamber volume 195 μL
Größe auswählen
1 EA
802,00 €
802,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
802,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
802,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Materialien
Suprasil® quartz
Hersteller/Markenname
Hellma 176.700-QS
Parameter
200-2,500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B × T
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Mittelöffnung H
15 mm , aperture
Kammervolumen
195 μL
Weglänge
5 mm
Nachweisverfahren
photometric
Allgemeine Beschreibung
2 Fenster, Apertur
Apertur 11 mm × 3.5 mm rechteckig
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)