Merck
Z802921
Hellma® UltraMikro-Küvette zur Absorptionsmessung
Suprasil® quartz, spectral range 200-2500, pathlength 5 mm, chamber volume 2.5 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
Materialien
Suprasil® quartz
Beschreibung
2 windows
Hersteller/Markenname
Hellma 105-210-QS
Parameter
200-2500 spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B × T
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Öffnung H
~0.08
Mitte H
15 mm
Kammervolumen
2.5 μL
Weglänge
5 mm
Nachweisverfahren
photometric
Allgemeine Beschreibung
Mit PE-Stopfen, 2 Seiten geschliffen, Apertur 8 x 2 mm rechteckig
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)