This product is manufactured by the European Pharmacopeia. Please see the link below to visit the European Pharmacopeia website for more information and to download the product leaflet: https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/View=Y0001820
Wichtige Dokumente
Y0001820
Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:1)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Poly(methylmethacrylat-co-methacrylsäure), Poly-(methacrylsäure-co-methylmethacrylat)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
methacrylic acid copolymers, copolymers
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(C)C(=O)C(=C)C.OC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C5H8O2.C4H6O2/c1-4(2)5(6)7-3;1-3(2)4(5)6/h1H2,2-3H3;1H2,2H3,(H,5,6)
InChIKey
IWVKTOUOPHGZRX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
What's the name of the manufacturer of this product?
1 Antwort-
Hilfreich?