Wichtige Dokumente
8.00578
Sigma-Aldrich
Methacrylsäure
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonym(e):
Methacrylsäure, 2-Methylpropensäure, a-Methylacrylsäure
Größe auswählen
100 ML
32,40 €
500 ML
43,20 €
2.5 L
103,00 €
25 KG
517,00 €
32,40 €
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
32,40 €
500 ML
43,20 €
2.5 L
103,00 €
25 KG
517,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH2C(CH3)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
201-204-4
NACRES:
NA.22
32,40 €
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
370 °C
Wirksamkeit
1320 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.6-8.7 % (v/v)
pH-Wert
2.0-2.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
161 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
15 °C
Übergangstemp.
flash point 65 °C
Dichte
1.015 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
OC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H,5,6)
InChIKey
CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methacryl-säure (MAA) ist eine flüssige Carbonsäure, die farblos, viskos und löslichin den meisten organischen Lösungsmitteln ist. Sie wird in großem Umfang in industriellenAnwendungen als Vorstufe ihrer Ester erzeugt, insbesondere Methylmethacrylat(MMA).
Anwendung
Methacrylsäure wird für die Pfropfcopolymerisation mit Jutefasern verwendet.[1]
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl. %): ≥ 99 %
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,013 - 1,015
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Photoinduced graft- copolymer synthesis and characterization of methacrylic acid onto natural biodegradable lignocellulose fiber
Ferdous K
Biomacromolecules, 5(3), 1078-1088 (2004)